Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Triphénylbenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0509-25G
TCIAT0509-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0509-25G
1,3,5-Triphénylbenzène ≥99.0% (par GC)
1,3,5-Triphénylbenzène


Formule: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Point d'ébullition: 460 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003060
Numéro CAS: 612-71-5
EINECS: 210-318-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d74f3a2ebcb834214fa1eddd1c4b923144c08b1d&vid=d74f3a2ebcb834214fa1eddd1c4b923144c08b1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité