Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphenylmethylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triphenylaminomethane, Tritylamine, Triphenylmethanamine

T0517-5G
TCIAT0517-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT0517-5G
Triphenylmethylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Triphenylmethylamine


Formule: C₁₉H₁₇N
MW: 259,35 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Numéro MDL: MFCD00008047
Numéro CAS: 5824-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité