Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Triphenylnitrobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2'-Nitro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl

T0518-10G
TCIAT0518-10GEA 142 EUR InStock
TCIAT0518-10G
2,4,6-Triphenylnitrobenzene ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triphenylnitrobenzene


Formule: C₂₄H₁₇NO₂
MW: 351,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060090
Numéro CAS: 10368-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 148.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité