Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

NADPH-Na4 ≥90.0% (par HPLC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI

T0521-100MG
TCIAT0521-100MGEA 124 EUR InStock
TCIAT0521-100MG
NADPH-Na4 ≥90.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
NADPH-Na4


Formule: C₂₁H₂₆N₇Na₄O₁₇P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036263
Numéro CAS: 2646-71-1
EINECS: 220-163-3
Merck Index: 14,06348
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d99770a80614f77814adffa3442bf49bd11cbc07&vid=3fdcd8738477abe84a28eac2d14fb1631780f917&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
abs-ratio (a/b) 0.41 to 0.44 (E340/E260, pH10.0)
Molar extinction coefficient min. 12900 (pH10.0, 260 nm)
Molar extinction coefficient2 min. 5400 (pH10.0, 340 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité