Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Trithiane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0532-25G
TCIAT0532-25GEA 201 EUR InStock
TCIAT0532-25G
1,3,5-Trithiane ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Trithiane


Formule: C₃H₆S₃
Numéro MDL: MFCD00006653
Numéro CAS: 291-21-4
EINECS: 206-029-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33309ca242ad3394784326ce744a781a4a08ecdb&vid=33309ca242ad3394784326ce744a781a4a08ecdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 222.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité