Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Tryptophane ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

T0540-25G
TCIAT0540-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT0540-25G
DL-Tryptophane ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Tryptophane


Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 289…290 °C
Densité: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064339
Numéro CAS: 54-12-6
EINECS: 200-194-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83b8c6581627390bdb9a77984f382c481a5c27cc&vid=83b8c6581627390bdb9a77984f382c481a5c27cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in HCl almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité