Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Oil orange SS

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Solvent Orange 2, 1-(o-Tolylazo)-2-naphthol

T0553-25G
TCIAT0553-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT0553-25G
Oil orange SS
Oil orange SS


Formule: C₁₇H₁₄N₂O
MW: 262,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059523
Numéro CAS: 2646-17-5
EINECS: 220-162-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
Lambda max. 487.0 to 491.0 nm (MeOH)
Absorbance min. 0.640 (10mg/L, MeOH, 487.0 to 491.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité