Bleu trypan
Fournisseur: TCI
Attention
T0556-25G
TCIAT0556-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT0556-25G
Bleu trypan
Bleu trypan
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
Merck Index: 14,09792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f756e316d391053c75aa4592bce9ae1fa724569f&vid=f756e316d391053c75aa4592bce9ae1fa724569f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 594.0 to 602.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 600 (H2O, 594.0 to 602.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité