Erythrosin B sel de disodium ≥95.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI
Attention
T0557-25G
TCIAT0557-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0557-25G
Erythrosin B sel de disodium ≥95.0% (par UV/Vis)
2-(2,4,5,7-Tétraiodo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
Formule: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00144257
Numéro CAS: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
Merck Index: 14,03693
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55b291a6b08e67cd5e109ab9fc7ca5d0e8744f63&vid=55b291a6b08e67cd5e109ab9fc7ca5d0e8744f63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Lambda max. 524.0 to 528.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Drying loss max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité