Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thioflavin T ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T0558-25G
TCIAT0558-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAT0558-25G
Thioflavin T ≥95.0% (par HPLC)
Thioflavin T


Formule: C₁₇H₁₉ClN₂S
Numéro MDL: MFCD00011944
Numéro CAS: 2390-54-7
EINECS: 219-228-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfc4de092efa80e9a35be0d0c6adf756ec91dfa3&vid=dfc4de092efa80e9a35be0d0c6adf756ec91dfa3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 410.0 to 414.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 750 (H2O, 410.0 to 414.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité