Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,4'-Trihhydroxybenzophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,4'-Trihydroxybenzophenone, 2,4,4-Trihydroxybenzophenone

T0584-10G
TCIAT0584-10GEA 152 EUR InStock
TCIAT0584-10G
2,4,4'-Trihhydroxybenzophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4,4'-Trihhydroxybenzophénone


Formule: C₁₃H₁₀O₄
MW: 230,22 g/mol
Point d'ébullition: 410 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203.4…204 °C
Densité: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002356
Numéro CAS: 1470-79-7
EINECS: 216-004-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=508c4e60b2b368b5d7adbb1f1bb0c94f500d93ac&vid=508c4e60b2b368b5d7adbb1f1bb0c94f500d93ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 202.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité