Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Triméthylsilyl)acétamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic acid (trimethylsilyl)amide

T0590-25G
TCIAT0590-25GEA 114 EUR InStock
TCIAT0590-25G
N-(Triméthylsilyl)acétamide ≥98.0% (par GC)
N-(Triméthylsilyl)acétamide


Formule: C₅H₁₃NOSi
MW: 131,25 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…47 °C
Numéro MDL: MFCD00008671
Numéro CAS: 13435-12-6
EINECS: 236-565-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=436ddf533fc5fa588151e7cce90d2d090c9cb8f1&vid=436ddf533fc5fa588151e7cce90d2d090c9cb8f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Benzoic Acid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité