Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipropyl tetrachlorophthalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetrachlorophthalic Acid Dipropyl Ester

T0595-5G
TCIAT0595-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT0595-5G
Dipropyl tetrachlorophthalate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Dipropyl tetrachlorophthalate


Formule: C₁₄H₁₄Cl₄O₄
MW: 388,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059245
Numéro CAS: 6928-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 27.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité