Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3,5-Triméthylcyclohexanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T0601-25ML
TCIAT0601-25MLEA 132 EUR InStock
TCIAT0601-25ML
3,3,5-Triméthylcyclohexanamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,3,5-Triméthylcyclohexanamine


Formule: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Numéro MDL: MFCD00019379
Numéro CAS: 15901-42-5
EINECS: 240-041-3
ONU: 2326
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité