Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Tétradécanol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Tetradecanol, (±)-2-Hydroxy tetradecane, 2-Tetradecyl alcohol

T0614-10G
TCIAT0614-10GEA 240 EUR InStock
TCIAT0614-10G
(±)-2-Tétradécanol ≥95.0% (par GC)
(±)-2-Tétradécanol


Formule: C₁₄H₃₀O
MW: 214,39 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 34 °C
Densité: 0,8315 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004552
Numéro CAS: 4706-81-4
EINECS: 225-192-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86fc1a909638637951ea0f671287ec235c6e5a12&vid=86fc1a909638637951ea0f671287ec235c6e5a12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 33.0 to 35.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité