Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

TMS-PZ (=N-trimethylsilylimidazole in anhydrous pyridine) réactif de silylation

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Trimethylsilylimidazole in anhydrous pyridine, SIM in anhydrous pyridine

T0623-12ML
TCIAT0623-12MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAT0623-12ML
TMS-PZ (=N-trimethylsilylimidazole in anhydrous pyridine) réactif de silylation
TMS-PZ (=N-trimethylsilylimidazole in anhydrous pyridine)
Trimethylsilylating Reagent, for wet or dry Sugars, Mono or Poly Saccharides


Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00148688
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent D-(+)-Glucose
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate(50 ppm) after 5 min + hold up time

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité