Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tridécène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0637-25ML
TCIAT0637-25MLEA 222 EUR InStock
TCIAT0637-25ML
1-Tridécène ≥97.0% (par GC)
1-Tridécène


Formule: C₁₃H₂₆
Point d'ébullition: 233°C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008976
Numéro CAS: 2437-56-1
EINECS: 219-443-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f8f7fc2d45d18965c3bfefb363c93e9449cf242&vid=25e2f24571d8943baeaddced54b6e74e1a0e3b1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité