Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tin(IV) Acetylacetonate Dichloride, Tin(IV) Chloride Bis(2,4-pentanedionate), Acetylacetone Tin(IV) Dichloride Salt
T0650-25G
TCIAT0650-25GEA 365 EUR InStock
TCIAT0650-25G
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride
Formule: C₁₀H₁₄Cl₂O₄Sn
MW: 387,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015316
Numéro CAS: 16919-46-3
EINECS: 240-972-5
ONU: 3146
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité