Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methylphenylthiourea, N-(p-Tolyl)thiourea, N-(4-Methylphenyl)thiourea, p-Tolylthiourea, 1-(p-Tolyl)thiourea, 1-(4-Tolyl)thiourea

T0656-5G
TCIAT0656-5GEA 118 EUR InStock
TCIAT0656-5G
1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC)
1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée


Formule: (C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂
MW: 166,25 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 195…196 °C
Numéro MDL: MFCD00041190
Numéro CAS: 622-52-6
EINECS: 210-740-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3c40b0f01c0f85481d8c0941285d5002788f3e&vid=7b3c40b0f01c0f85481d8c0941285d5002788f3e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité