Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Méthylphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0657-25G
TCIAT0657-25GEA 105 EUR InStock
TCIAT0657-25G
1-(2-Méthylphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC)
1-(2-Méthylphényl)-2-thiourée


Formule: (C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Numéro MDL: MFCD00041162
Numéro CAS: 614-78-8
EINECS: 210-395-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=674f99a734a73708d3d44a75b93765666105f10b&vid=674f99a734a73708d3d44a75b93765666105f10b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité