Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Triméthylcyclohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0664-25ML
TCIAT0664-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAT0664-25ML
1,3,5-Triméthylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Triméthylcyclohexane


Formule: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00042625
Numéro CAS: 1839-63-0
EINECS: 217-417-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a183be7964ff31a2e18360c774c939ac0f2bea19&vid=a183be7964ff31a2e18360c774c939ac0f2bea19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité