Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',4',5-Trichlorosalicylanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T0668-10G
TCIAT0668-10GEA 348 EUR InStock
TCIAT0668-10G
3',4',5-Trichlorosalicylanilide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3',4',5-Trichlorosalicylanilide


Formule: C₁₃H₈Cl₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00059622
Numéro CAS: 642-84-2
EINECS: 211-391-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020d56ff6874e30909db473f3235f85f7b941108&vid=020d56ff6874e30909db473f3235f85f7b941108&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité