Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,2-Tétrachloroéthane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0695-10G
TCIAT0695-10GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT0695-10G
1,1,1,2-Tétrachloroéthane ≥99.0% (par GC)
1,1,1,2-Tétrachloroéthane


Formule: Cl₃CCH₂Cl
Point d'ébullition: 131°C
Point de fusion: –68.1 °C
Densité: 1,61158 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000807
Numéro CAS: 630-20-6
EINECS: 211-135-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd55b1230d99191dfa4c6f0856b94661cdda4804&vid=dd55b1230d99191dfa4c6f0856b94661cdda4804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité