Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,2,3-Tétrachloropropane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0708-10ML
TCIAT0708-10MLEA 381 EUR InStock
TCIAT0708-10ML
1,2,2,3-Tétrachloropropane ≥95.0% (par GC)
1,2,2,3-Tétrachloropropane


Formule: ClH₂CCCl₂CH₂Cl
MW: 181,88 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00039362
Numéro CAS: 13116-53-5
EINECS: 236-043-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6dfaa0b3a994108d3b206cf34e8775a486676dde&vid=6dfaa0b3a994108d3b206cf34e8775a486676dde&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité