Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Attention

T0713-250ML
TCIAT0713-250MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAT0713-250ML
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
1,2,3,4-Tétrahydronaphtalène


Formule: C₁₀H₁₂
Point d'ébullition: 207°C
Point de fusion: –35.8 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001733
Numéro CAS: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09221
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1ecad6356daa272e87682a3de24008c5894ce18&vid=fda097ed0f4a8c9f698a69f9b78e7be58ba53732&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance (340nm) max. 0.100
Absorbance (350nm) max. 0.040
Absorbance (360nm) max. 0.020

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité