Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI

T0715-250ML
TCIAT0715-250MLEA 50.6 EUR InStock
TCIAT0715-250ML
2,2,4-Triméthylpentane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
2,2,4-Trimethylpentane


Formule: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Point d'ébullition: 99°C
Point de fusion: –107 °C
Point d'éclair: -9°C
Numéro MDL: MFCD00008943
Numéro CAS: 540-84-1
ONU: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e240f35ac6dd00c9831bf9e37b9146dd49dbca2f&vid=80ef0a56425d31c30fecae3b5e4521cb83e387ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.500
Absorbance (220nm) max. 0.200
Absorbance (230nm) max. 0.080

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité