Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0729-10G
TCIAT0729-10GEA 154 EUR InStock
TCIAT0729-10G
2,4,5-Trichlorothioanisole ≥99.0% (par GC)
2,4,5-Trichlorothioanisole


Formule: C₇H₅Cl₃S
Numéro MDL: MFCD00044426
Numéro CAS: 4163-78-4
EINECS: 224-009-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80b68f218751c6b13fc9baaeb5c1475400f37561&vid=80b68f218751c6b13fc9baaeb5c1475400f37561&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 60.0 to 62.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité