Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Trifluoroacétate de phényle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trifluoroacetic phenyl ester

T0741-25G
TCIAT0741-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT0741-25G
Trifluoroacétate de phényle ≥96.0% (par GC)
Trifluoroacétate de phényle


Formule: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: –8.5 °C
Densité: 1,269 g/cm³ (22.5 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00039232
Numéro CAS: 500-73-2
EINECS: 207-911-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84e9f5ece5f09e2932f6387858492d581593cde0&vid=84e9f5ece5f09e2932f6387858492d581593cde0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2780 to 1.2880
Refractive index n20/D 1.4220 to 1.4250

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité