Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Tétradécène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0745-5ML
TCIAT0745-5MLEA 72.6 EUR InStock
TCIAT0745-5ML
7-Tétradécène ≥97.0% (par GC)
7-Tétradécène


Formule: C₁₄H₂₈
MW: 196,38 g/mol
Point d'ébullition: 126 - 133 °C (0,05 -rr)
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00009550
Numéro CAS: 10374-74-0
EINECS: 233-815-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=369bb2c2e31efdc14e71810cff0a11fa479da10f&vid=369bb2c2e31efdc14e71810cff0a11fa479da10f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité