Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T0746-5G
TCIAT0746-5GEA 425 EUR InStock
TCIAT0746-5G
Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(trifluoro-2,4-pentanedionato)cobalt(II) hydrate


Formule: C₁₀H₈CoF₆O₄
Numéro MDL: MFCD00044994
Numéro CAS: 16092-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité