Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T0747-1G
TCIAT0747-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAT0747-1G
Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrakis(trifluoro-2,4-pentanedionato)zirconium(IV)


Formule: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Zr
Numéro MDL: MFCD00015317
Numéro CAS: 17499-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité