Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Tryptophan ethyl ester hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T0754-5G
TCIAT0754-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAT0754-5G
DL-Tryptophan ethyl ester hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Tryptophan ethyl ester hydrochloride


Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00067553
Numéro CAS: 6519-67-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité