Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thionicotinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine-3-carbothioamide

T0765-25G
TCIAT0765-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT0765-25G
Thionicotinamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Thionicotinamide


Formule: C₆H₆N₂S
MW: 138,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006399
Numéro CAS: 4621-66-3
EINECS: 225-036-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0135e229c8c07161e59d7eb11523579f224f52ea&vid=0135e229c8c07161e59d7eb11523579f224f52ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité