Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3,5-Triméthylnaphtalène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,6,7-Trimethylnaphthalene

T0772-100MG
TCIAT0772-100MGEA 123 EUR InStock
TCIAT0772-100MG
2,3,5-Triméthylnaphtalène ≥95.0% (par GC)
2,3,5-Triméthylnaphtalène


Formule: C₁₃H₁₄
MW: 170,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044834
Numéro CAS: 2245-38-7
EINECS: 218-833-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d68f1a8e5c34f7b332bc8adfc43edd0bd61c1e5&vid=7d68f1a8e5c34f7b332bc8adfc43edd0bd61c1e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité