Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2-Tribromoéthane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0773-25ML
TCIAT0773-25MLEA 134 EUR InStock
TCIAT0773-25ML
1,1,2-Tribromoéthane ≥99.0% (par GC)
1,1,2-Tribromoéthane


Formule: Br₂HCCH₂Br
MW: 266,76 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: –29.3 °C
Densité: 2,621 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00039168
Numéro CAS: 78-74-0
EINECS: 201-138-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e56aa614a2495c73f78d9ffa68877ac88968411&vid=6e56aa614a2495c73f78d9ffa68877ac88968411&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité