Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

DL-o-Tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid, H-DL-o-Tyr-OH, 2-Hydroxyphenylalanine, 3-(o-Hidroxifenil)-DL-alanina

T0786-1G
TCIAT0786-1GEA 524 EUR InStock
TCIAT0786-1G
DL-o-Tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-o-Tyrosine


Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021725
Numéro CAS: 2370-61-8
EINECS: 219-134-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a38a64537c6664208fc226b21b8cd1462163c63c&vid=a38a64537c6664208fc226b21b8cd1462163c63c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in HCl (1+3) very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité