Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anhydride trichloroacétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

T0792-25G
TCIAT0792-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT0792-25G
Anhydride trichloroacétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride trichloroacétique


Formule: C₄Cl₆O₃
MW: 308,76 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,6908 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000793
Numéro CAS: 4124-31-6
EINECS: 223-925-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace7237f0b6fadbcc85bac890cdf3d0bcf90ae6b&vid=ace7237f0b6fadbcc85bac890cdf3d0bcf90ae6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité