Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0800-25G
TCIAT0800-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAT0800-25G
(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle ≥98.0% (par GC)
(±)-Chlorure de tétrahydrofurfuryle


Formule: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00005370
Numéro CAS: 3003-84-7
EINECS: 221-102-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a881fd185f98da1d19f2ef09c074cf65de07fdbb&vid=a881fd185f98da1d19f2ef09c074cf65de07fdbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité