Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(2-Méthylphényl)urée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylphenylurea, N-(2-Methylphenyl)urea, o-Tolylurea, 1-(2-Tolyl)urea

T0802-25G
TCIAT0802-25GEA 230 EUR InStock
TCIAT0802-25G
1-(2-Méthylphényl)urée ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(2-Méthylphényl)urée


Formule: (C₆H₄(CH₃))NC(O)NH₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00025407
Numéro CAS: 614-77-7
EINECS: 210-394-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3179790749688d97996141b605f48df783a61f31&vid=3179790749688d97996141b605f48df783a61f31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité