Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tridécanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T0803-25G
TCIAT0803-25GEA 186 EUR InStock
TCIAT0803-25G
1-Tridécanol ≥98.0% (par GC)
1-Tridécanol


Formule: H₃C(CH₂)₁₁CH₂OH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31.5 °C
Densité: 0,8215 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004756
Numéro CAS: 112-70-9
EINECS: 203-998-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb85692f567fe0d35666917883de8d65434e13c4&vid=eb85692f567fe0d35666917883de8d65434e13c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité