Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 2,3,5-triphényltétrazolium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium bromide

T0814-1G
TCIAT0814-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT0814-1G
Bromure de 2,3,5-triphényltétrazolium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de 2,3,5-triphényltétrazolium


Formule: C₁₉H₁₅BrN₄
MW: 379,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031797
Numéro CAS: 1096-80-6
EINECS: 214-144-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c28344b929763d3e9959230dc0650d66b52db130&vid=c28344b929763d3e9959230dc0650d66b52db130&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Sensitiveness to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité