Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,3-Triméthylcyclohexane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T0827-5ML
TCIAT0827-5MLEA 175 EUR InStock
TCIAT0827-5ML
1,1,3-Triméthylcyclohexane ≥99.0% (par GC)
1,1,3-Triméthylcyclohexane


Formule: C₉H₁₈
MW: 126,24 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: –65,81 °C
Densité: 0,7848 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00039462
Numéro CAS: 3073-66-3
EINECS: 221-347-6
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité