Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Tris(pentadécafluoroheptyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0828-100MG
TCIAT0828-100MGEA 55 EUR InStock
TCIAT0828-100MG
2,4,6-Tris(pentadécafluoroheptyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Tris(pentadécafluoroheptyl)-1,3,5-triazine


Formule: C₂₄F₄₅N₃
Numéro MDL: MFCD00042439
Numéro CAS: 21674-38-4
EINECS: 244-521-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white wax
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité