Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T0840-25G
TCIAT0840-25GEA 66 EUR InStock
TCIAT0840-25G
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Hydrogénosulfate de tétraméthylammonium


Formule: C₄H₁₃NO₄S
Numéro MDL: MFCD00036149
Numéro CAS: 80526-82-5
EINECS: 279-490-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2a14d31659e36d7d684cbdb4c85c6742e8a2ef7&vid=a2a14d31659e36d7d684cbdb4c85c6742e8a2ef7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité