Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraméthylammonium tétrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tetramethylammoniumtetrafluoroborate

T0842-25G
TCIAT0842-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAT0842-25G
Tétraméthylammonium tétrafluoroborate ≥98.0% (sur base azote total)
Tétraméthylammonium tétrafluoroborate


Formule: C₄H₁₂BF₄N
MW: 160,95 g/mol
Point de fusion: 330°C
Numéro MDL: MFCD00011745
Numéro CAS: 661-36-9
EINECS: 211-547-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f1e58a3b2f507170857febf172acb4f5d91ae64&vid=4f1e58a3b2f507170857febf172acb4f5d91ae64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité