Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetramethylammonium-p-toluenesulphonate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetramethylammoniump-toluenesulphonate, Tetramethylammonium 4-methylbenzenesulphonate

T0843-25G
TCIAT0843-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT0843-25G
Tetramethylammonium-p-toluenesulphonate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Tetramethylammonium-p-toluenesulphonate


Formule: C₁₁H₁₉NO₃S
MW: 245,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043173
Numéro CAS: 3983-91-3
EINECS: 223-625-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité