Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thymidine-5'-monophosphate disodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: dTMP 2Na, 5'-Thymidylic Acid Disodium Salt

T0845-100MG
TCIAT0845-100MGEA 105 EUR InStock
TCIAT0845-100MG
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Thymidine-5'-monophosphate disodium salt hydrate


Formule: C₁₀H₁₅N₂O₈P
MW: 366,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00023797
Numéro CAS: 33430-62-5
EINECS: 251-518-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59d600a002b34781b42555b71fa2c22c3a9a8407&vid=5af29ae0ea87d4d47ae7df9ed0926727b036028b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -9.0 deg (C=0.4, H2O)
abs-ratio (a/b) 0.62 to 0.66 (E250/E260)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité