Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

T0847-1G
TCIAT0847-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT0847-1G
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline


Formule: C₁₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284 °C
Numéro MDL: MFCD00004974
Numéro CAS: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ded25a80815b5b4b43d1ad428dc873cb6bc551&vid=02ded25a80815b5b4b43d1ad428dc873cb6bc551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité