Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thioacétate de S-phényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T0849-25ML
TCIAT0849-25MLEA 163 EUR InStock
TCIAT0849-25ML
Thioacétate de S-phényle ≥98.0% (par GC)
Thioacétate de S-phényle


Formule: C₈H₈OS
MW: 152,22 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00008752
Numéro CAS: 934-87-2
EINECS: 213-294-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55d7e4f918d92d6eb789d50dbf4f2e2735e4252c&vid=55d7e4f918d92d6eb789d50dbf4f2e2735e4252c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité