Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromotriphényléthylène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

T0853-25G
TCIAT0853-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAT0853-25G
Bromotriphényléthylène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bromotriphényléthylène


Formule: (C₆H₅)₂CCBrC₆H₅
Numéro MDL: MFCD00000135
Numéro CAS: 1607-57-4
EINECS: 216-531-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746728412633b283e47b71d146b6a183ea861838&vid=746728412633b283e47b71d146b6a183ea861838&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité